Imidazolidinyl-harnstoff ≥98% (durch titrimetrische Analyse) (N 26-28%)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Imidurea, 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea), 1,1'-Methylenebis[3-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], N,N'-Methylenebis[N'-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea]
H60729.14 H60729.22
H60729.14EA 37.1 EUR
H60729.14 H60729.22
Imidazolidinyl-harnstoff ≥98% (durch titrimetrische Analyse) (N 26-28%)
Imidazolidinyl urea
Formel: C₁₁H₁₆N₈O₈
Molecular Weight: 388.30 g/mol
Schmelzpunkt: 141…143 °C
MDL: MFCD00221482
CAS-Nummer: 39236-46-9
EINECS: 254-372-6
ADR: 1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White to Pale Yellow
Form Solid
Assay (Titration) 98%
Elemental Analysis 28%≥N≥26%
Loss on Drying ≤5.0%