Piperonylbutoxid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
H60771.AC H60771.AE
H60771.ACEA 22.8 EUR
H60771.AC H60771.AE
Piperonylbutoxid tech. 90%, technische Qualität
Piperonylbutoxid
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
  • Soluble in benzene, ethanol and methanol
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molecular Weight: 338,44 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,059
Flammpunkt: 171 °C (340 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005842
CAS-Nummer: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Formula Weight 338,44
Purity 90%
Refractive Index 1,498
Assay (GC) >88,0%