Lactobionsäure 97% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoic acid, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
J66368.14
J66368.22
J66368.30
J66368.14EA
86.1
EUR
J66368.14
J66368.22
J66368.30
Lactobionsäure 97% (durch titrimetrische Analyse)
Lactobionic acid
Soluble in water
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₂ Molecular Weight: 358.30 g/mol Schmelzpunkt: 113…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078147 CAS-Nummer: 96-82-2 EINECS: 202-538-3 Merck Index: 14,5342 |
Spezifikation Testergebnisse
Colour | White to Off-White |
Form | Powder |
Assay (Titration) | 97% min |
Water Content (Karl Fischer Titration) | 5,0% max |