VWR® Blue Line, Laborstühle und -hocker
Lieferant: VWR Collection
132-1375EA 248 EUR
132-1375 132-1376 132-1377 132-1378 132-1379
VWR® Blue Line, Laborstühle und -hocker
Stühle
Diese robusten Stühle und Hocker wurden für den Einsatz in Laboratorien konzipiert und eignen sich perfekt für viele Anwendungen, von Pharma, Biotechnologie, Chemie, Gesundheitswesen und Reinraum bis hin zur Medizintechnik. Der Sitz wird aus künstlichem, antibakteriellem Leder und die Rückenlehne aus Kunststoff und ohne Fugen gefertigt. Dadurch ist es äußerst leicht, die Stühle sauber zu halten.
  • 3-D Flexfunktion in Sitzvorderkante und Rückenlehne: Folgen automatisch den Bewegungen des Körpers
  • Stabiles Fußkreuz aus schwarzem Kunstoff
  • Farbiger geschlossener Sitzschale
  • Leicht zu reinigen, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig
  • Hygienisches Design ohne Fugen
  • Integrierter Griff sorgt für maximale Mobilität und einfache Handhabung
  • Gasfeder zum schnellen Verstellen der Sitzhöhe im Sitzen
  • Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz
Standards: Geeignet für Reinräume der Klasse 3 nach ISO 14644-1.
Geeignet für den Einsatz in Biotechnologie-Laboren: Sicherheitsklassen S1, S2 und S3.
GMP-konform. GS-geprüft.
Zubehörinformationen: Mit dem Kennzeichnungsclip lässt sich der Stuhl einfach, individuell und schnell beschriften. Dadurch kann jeder Stuhl einem Besitzer oder einem Bereich zugeordnet werden. Dies sorgt für Struktur und Ordnung am Arbeitsplatz. Der Clip kann jederzeit angebracht oder wieder entfernt werden. Der Kennzeichnungsclip ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.