VWR®, Verbrennungsbeutel
Lieferant: VWR
VWR®
129-0230EA 193 EUR
129-0230 129-0229 129-1569 129-0227 129-0228 129-1567 129-1568 129-0226 129-1565 129-1566
VWR®, Verbrennungsbeutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Hergestellt aus haltbarem PP mit aufgedrucktem, schwarzem Biohazard-Symbol.
Standards: Erfüllt den 165 g Dart-Drop-Standard gemäß ASTM D1709-98 und den 480 g Reißstandard gemäß ASTM D1299-94A.
Bitte beachten Autoklavieren wird nicht empfohlen. Beutel schmelzen bei 98,9 °C.