Multiparameter-Tischmessgerät (pH/ISE/Leitfähigkeit/DO), inoLab® Multi 9630 IDS
Lieferant: WTW
1FD570 1FD57K
665-0487EA 3172 EUR
665-0487 665-0525
Multiparameter-Tischmessgerät (pH/ISE/Leitfähigkeit/DO), inoLab® Multi 9630 IDS
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Digitales Hochleistungs-Multiparametergerät mit drei galvanisch getrennten Messkanälen für pH/mV-, ISE- (inklusive Inkrementverfahren), Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessungen und umfassenden GLP-Funktionen.
  • Gleichzeitige Messung mit drei unabhängigen Messkanälen
  • Benutzerdefinierte Kombinationen von gleichen oder unterschiedlichen Parametern
  • Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC) zur Messung im optimalen pH-Bereich
  • Sensorqualitätskontrolle (QSC) bewertet den aktuellen Zustand der speziellen IDS-Elektroden
  • Digitale Datenverarbeitung und -übertragung (nach GLP) über USB-Schnittstelle
  • Glasgeschütztes Farbgrafikdisplay, hochwertige Zinkdruckguss-Unterschale sowie antibakterielle Tastaturfolie
  • 'Wireless ready': Zur Verwendung mit den neuen Wireless-IDS Steckkopfsensoren (Wireless-Module erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)
Das inolab® Multi 9630 IDS misst pH, mV, DO (Sättigung, Konzentration, Partialdruck, BSB), Leitfähigkeit (spez. Widerstand, Salinität, TDS), Temperatur und Trübung.
The meter can be used with standard IDS sensors, 'wireless ready' IDS sensors (wireless modules required) and conventional pH/ORP/ISE electrodes (integratable adapter/module required). IDS sensors distinctively store their serial number and calibration records for immediate operation. They also process the measurement signal and thus enhance the quality of measured data. The optional wireless functionality eliminates the need for disturbing cables.
Zubehörinformationen: Weitere Kabel auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, Software MultiLab® Importer und MultiLab® User sowie USB-Kabel.
Set K enthält zusätzlich: Digitale IDS pH-Elektrode SenTix® 980, Puffer 4, 7 und 10,01, 3 mol/l KCl, optischer IDS DO-Sensor FDO 925, digitale IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, 0,01 mol/l KCl, Leitfähigkeitsstandard.