Leistungsstarker, automatisches Abtausystem, Gefrierschränke -30 °C, TSX
Lieferant: Thermo Scientific
TSX2330FV TSX1230FV TSX3030FV TSX5030FV
HERATSX2330FVEA 8120 EUR
HERATSX2330FV HERATSX1230FV HERATSX3030FV HERATSX5030FV
Leistungsstarker, automatisches Abtausystem, Gefrierschränke -30 °C, TSX
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Dieser leistungsstarke Laborgefrierschrank wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Reagenzien, Pharmazeutika, biologische und andere häufig verwendete Labormaterialien wie Primer, siRNA-Moleküle und fötales Rinderserum (FBS) gelagert werden müssen. Die V-Drive-Technologie dieser Serie bietet eine gleichmäßige Temperatur, die sich kontinuierlich an Benutzermuster anpasst und erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen.
  • Umluftkühlung für stabile Temperaturen und schnelle Wiederherstellung der voreingestellten Temperatur
  • Unauffälliger, zeit- und temperaturgesteuerter Abtauzyklus
  • Leiser Betrieb bei nur 52 dBA
  • Abschließbarer Ein-/Ausschalter mit benutzerfreundlicher Sollwertsicherheit
  • Selbstschließende Tür mit 90° Stopper zum einfachen Befüllen des Schranks
  • Eingebautes Alarmsystem mit Anschluss zur Fernauslösung
  • Standardausgang mit eigener 4 bis 20 mA Stromversorgung
V-drive Technologie: Während herkömmliche sowie viele leistungsstarke Kühl- und Gefriergeräte Kompressoren mit einer festen Drehzahl verwenden, die kontinuierlich ein- und ausgeschaltet werden, läuft der V-Antrieb der TSX-Serie mit variablen Drehzahlen. So wird die Kühlleistung an die Bedingungen innerhalb und außerhalb des Kühl- oder Gefrierschranks angepasst. In Kombination mit der automatischen Nachregelung wird die Geschwindigkeit des Kompressors an die aktuellen Bedingungen angepasst. Wenn die Tür häufig geöffnet wird oder Proben in das Gerät gegeben werden, erkennt das Steuerungssystem diese Aktivitäten und erhöht die Kompressorgeschwindigkeit, um die Temperaturen schnell wieder auf den Sollwert zu bringen. Diese innovative Technologie bietet eine hervorragende Temperaturerholung nach dem Öffnen der Tür (DOR - Door Opening Recovery). Bei stabilen Bedingungen, z. B. über Nacht oder am Wochenende, läuft der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit. Dies reduziert den Energieverbrauch und lagert die Proben auf einem stabilen Temperaturniveau.
Die Geräte haben 4 Rollen; die vorderen zwei mit Bremse.
Tested to GMP Clean Room Class A/ISO 5 & 6 (ISO EN 14644-1) with easy to clean surfaces support USP and hazardous drug compounding and other clean room environments. Tested and certified to conform with the design and safety standards of UL 471, 61010, and CE Directive 2011/65/EU and 2015/863. Ergonomically designed door handle with a soft-touch grip. The microprocessor controller is angled to help prevent neck strain, Convenient, fully extendable and adjustable basket drawers, Whisper quiet with a sound level of 52 dBA, enabling end users to work alongside the refrigerator without distraction. Self-closing door with 90° stop to assist with inventory loads. US EPA ENERGY STAR Certified with up to 40% less energy usage than conventional refrigerant models*. ACT Environmental Impact Factor Label Certified, providing third-party verification of the sustainable impacts of the product, its operations, and its end of life., Natural, R290 refrigerants and water-blown foam make the TSX Series compliant with EU F-GAS regulations, U.S. Environmental Protection Agency’s Significant New Alternatives Policy (SNAP), and other Global Environmental Regulations.
Standards: UL, cUL, CE.