Cyclohexan, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Naphthen, Hexahydrobenzol, Hexamethylen
9258.1000EA
115.25
EUR
9258.1000
9258.2500
Cyclohexan, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84.16 g/mol Siedepunkt: 81 Schmelzpunkt: 7 Flammpunkt: -18 |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.0 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (by KF, coulometric) | max. 100 ppm |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) | |
Single Impurity Peak (pg/ml) | max. 10 |
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) | |
Single Impurity Peak (ng/ml) | max. 10 |