Dibutoxymethane ≥98,5% (durch GC), puriss., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5,7-Dioxahendecane, Formaldehyde Dibutyl Acetal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
689386-1L
689386-250ML
SIAL689386-1LEA
187
EUR
SIAL689386-1L
SIAL689386-250ML
Dibutoxymethane ≥98,5% (durch GC), puriss., Sigma-Aldrich®
Dibutoxymethane
Synonyms: Butylal, Dibutoxymethane
Formel:
C₉H₁₆O₂ Molecular Weight: 160.26 g/mol Dichte: 0.835 g/ml (20 °C) Flammpunkt: 62 °C |
MDL:
MFCD00059270 CAS-Nummer: 2568-90-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥98,5% (GC) |
Impurities | ≤0,2% water |
Refractive index | n20/D 1,406 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...