Autosampler-Kappen und Septen
Lieferant: PerkinElmer
N9302685 N9302686 N9306015 N9302684 N9306052 N9306203 N9306205 N9306228 N6356473 N9303419 N9303449 N9306360 N9306362 N9306364
PERCN9302685EA 57.8 EUR
PERCN9302685 PERCN9302686 PERCN9306015 PERCN9302684 PERCN9306052 PERCN9306203 PERCN9306205 PERCN9306228 PERCN6356473 PERCN9303419 PERCN9303449 PERCN9306360 PERCN9306362 PERCN9306364
Autosampler-Kappen und Septen
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Diese Septen sind sehr chemikalienbeständig und können in vielen Bereichen eingesetzt werden, darunter Umwelt-, Diagnostik-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelverpackungen.
  • Bietet hervorragende Wiederverschließbarkeit
  • Mehrfache Injektion möglich
  • Fläschchenkappen mit Schraubverschluss mit Inter-Seal®
Bei diesem Verfahren werden keine Klebstoffe verwendet, da Kappe und Septen auf molekularer Ebene aus Kunststoff und Gummi verbunden werden.