7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-Camptothecin, SN-38, NK 012
459090010 459091000
ACRO459090010EA 296 EUR
ACRO459090010 ACRO459091000
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin 98%
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Formel: C₂₂H₂₀N₂O₅
Molecular Weight: 392,40 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00871873
CAS-Nummer: 86639-52-3
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %