ISE-Standardlösungen
Lieferant: WTW
120120 120140 120160 120200 120210 120220 120222 120190
662-0351EA 146 EUR
662-0351 662-1420 662-0360 662-0368 662-0283 662-0376 662-0380 662-0364
ISE-Standardlösungen
Standards Umweltanalyse-Standards
Standardlösungen zur Kalibrierung enthalten pro Liter 10 g des zu messenden Ions.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable