Pentafluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
129910050
129910250
129911000
ACRO129910050EA
23.5
EUR
ACRO129910050
ACRO129910250
ACRO129911000
Pentafluorbenzoesäure 99%
Pentafluorbenzoesäure
Formel:
C₇HF₅O₂ Molecular Weight: 212.08 g/mol Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002406 CAS-Nummer: 602-94-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 104 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...