Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
279710010
279710050
ACRO279710010EA
116
EUR
ACRO279710010
ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, rein
Ruthenium(III) chloride oxide
Formel:
H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃ Molecular Weight: 786,354 g/mol Schmelzpunkt: >500 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011479 CAS-Nummer: 11103-72-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red or purple Powder |
Elemental Analysis | 34 to 39 % (Ru) |