Phenosafranin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
339340010 339340050
ACRO339340010EA 46.5 EUR
ACRO339340010 ACRO339340050
Phenosafranin
Phenosafranin
Formel: C₁₈H₁₅ClN₄
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 81-93-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)