5-Fluorobenzoxazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
455610010
455612500
ACRO455610010EA
269
EUR
ACRO455610010
ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Formel:
C7H4FNO Molecular Weight: 137,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458151 CAS-Nummer: 221347-71-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |