Topiramate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-1-O-sulphamoyl-beta-D-fructopyranose, ((3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-3a-yl)methyl sulphamate
456190010
456190050
ACRO456190010EA
78.5
EUR
ACRO456190010
ACRO456190050
Topiramate 98%
Topiramate
Formel:
C₁₂H₂₁NO₈S Molecular Weight: 339,36 g/mol Schmelzpunkt: 125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00865320 CAS-Nummer: 97240-79-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 128 °C |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -29° to -33° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH) |