2-Brompyrazin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
458160010
458160050
ACRO458160010EA
84.4
EUR
ACRO458160010
ACRO458160050
2-Brompyrazin 95%
2-Bromopyrazine
Formel:
C₄H₃BrN₂ Molecular Weight: 158.9800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275680 CAS-Nummer: 56423-63-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |