2-Brom-1-chlor-4-iodbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
458380010
458380050
ACRO458380010EA
87.4
EUR
ACRO458380010
ACRO458380050
2-Brom-1-chlor-4-iodbenzol 98%
2-Brom-1-chlor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrCl Molecular Weight: 317,3495 g/mol Schmelzpunkt: 39…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07780667 CAS-Nummer: 31928-46-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥97.5 % |