Naftifinhydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Naftifine HCl, (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amine hydrochloride, AW 105843, SN 105843, N-trans-Cinnamyl-N-methyl-(1-naphthylmethyl)amine hydrochloride
458660010
458660050
458660250
ACRO458660010EA
63.9
EUR
ACRO458660010
ACRO458660050
ACRO458660250
Naftifinhydrochlorid 99%
Naftifinhydrochlorid
Formel:
C₂₁H₂₁N Molecular Weight: 323,86 g/mol Schmelzpunkt: 175…179 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00059047 CAS-Nummer: 65473-14-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 174 to 180 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Loss on fusion | ≤0.5 % |