Atropasäure 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D

459050050 459050250
ACRO459050050EA 63.8 EUR
ACRO459050050 ACRO459050250
Atropasäure 97%
Atropasäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046531
CAS-Nummer: 492-38-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR