Methyloctanoat 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Caprylsäuremethylester, Octansäuremethylester, Methylcaprylat
460350010 460350050
ACRO460350010EA 33 EUR
ACRO460350010 ACRO460350050
Methyloctanoat 99% analytischer Standard für GC
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,878 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009551
CAS-Nummer: 111-11-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %