Methylpalmitat 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Hexadecansäuremethylester, Methylhexadecanoat, Palmitinsäuremethylester
460390010
460390050
ACRO460390010EA
46.6
EUR
ACRO460390010
ACRO460390050
Methylpalmitat 99% analytischer Standard für GC
Methylpalmitat
Formel:
C₁₇H₃₄O₂ Molecular Weight: 270,46 g/mol Siedepunkt: 338 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 28 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008994 CAS-Nummer: 112-39-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |