Morpholin-3-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 26.5 EUR
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-on 98%
Morpholin-3-on
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101,1039 g/mol
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00631009
CAS-Nummer: 109-11-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %