VWR®, Gleitverschlussbeutel
Lieferant: VWR
VWR®
129-1200EA 156 EUR
129-1200 129-1201 129-1198 129-1199 129-1202 129-1203
VWR®, Gleitverschlussbeutel
Beutel Aufbewahrungsbeutel
VWR® Gleitverschlussbeutel, aus LDPE, transparent, mit blauem Schiebeverschluss. Zur Verpackung und Aufbewahrung von Waren.
  • Einsetzbar von −10 bis +65 °C
  • Ohne tierische Inhaltsstoffe
Standards: Hergestellt nach ISO-Norm 9001:2015.
Verpackung: 50 Stk./Außenbeutel, 10 Außenbeutel/Karton.