Risperidone 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
459390010 459390050
ACRO459390010EA 47.3 EUR
ACRO459390010 ACRO459390050
Risperidone 99%
Risperidone
Soluble in chloroform, methanol.
Formel: C₂₃H₂₇FN₄O₂
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274576
CAS-Nummer: 106266-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %