Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-HL, 5 µm
Lieferant: Avantor
HICH87699EA 1160 EUR
HICH87699 HICH87700 HICH87697 HICH87698 HICH5135351 87624/N 87701/N
Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-HL, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Säulen enthalten die höchste Kohlenstoffbeladung für hervorragende Retention und Beladbarkeit.
  • Hohe Auflösung für komplexe Proben
  • Hochreine Silica
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
  • Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
Diese Säulen vereinen die Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung der anspruchsvollsten Trennanforderungen erforderlich sind. Durch das geringe Säulenbluten sind diese Säulen ideal für Microbore-Anwendungen.