HPLC-Säulen, YMC-Triart, C18 (ODS), 3 µm
Lieferant: YMC
TA12S03-1546WT TA12S03-0503WT TA12S03-1046WT TA12S03-0103GC TA12S03-0104GC TA12S031046PTH
YMCATA12S03-1546WTEA 0 EUR
YMCATA12S03-1546WT YMCATA12S03-0503WT YMCATA12S03-1046WT YMCATA12S03-0103GC YMCATA12S03-0104GC YMCATA12S031046PTH
HPLC-Säulen, YMC-Triart, C18 (ODS), 3 µm
Chromatographiesäulen
YMC-Triart C18 HPLC-Säulen verfügen über eine ausgewogene Hydrophobie und Silanolaktivität, was sie zur idealen Wahl für die Trennung von sauren, neutralen, basischen und chelatbildenden Verbindungen macht. Darüber hinaus können diese sich auch als vielseitige stationäre Phase verhalten.
  • Effektiv für die Analyse hochpolarer Verbindungen
  • Effektiv für hochempfindliche Analysen mittels LC/MS
  • Hohe physikalische und chemische Beständigkeit
Diese Säulen könnten pH-Werten von 1 – 12, Temperaturen bis zu 70 °C und sogar 100% wässrigen Eluenten standhalten.
* Auf Hochdruck bewertete HPLC-Säule.