Becher, niedrige Form, Quartz, mit Ausguss
Lieferant: TQS-Quartz
TSLA75210EA 242 EUR
TSLA75210 TSLA75208 TSLA75209 TSLA75202 TSLA75203 TSLA75211 TSLA75200 TSLA75201 TSLA75212 TSLA75206 TSLA75207 TSLA75204 TSLA75205
Becher, niedrige Form, Quartz, mit Ausguss
Becher
Diese Becher aus Quarzglas sind ideal für den häufigen Einsatz bei Temperaturen bis 1050 °C.
  • Flach geformt und glasiert
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Ohne Gradiuerung