VWR®, Einzelwell-Zellkulturplatten
Lieferant: VWR Collection
734-2966EA 349 EUR
734-2966 734-2977
VWR®, Einzelwell-Zellkulturplatten
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
Einzelwell-Zellkulturplatten aus transparentem PS sind in plasmabehandelter Ausführung für konsistente Zellhaftung und optimales Wachstum erhältlich, oder in unbehandelter Ausführung für Anwendungen, in denen keine Zellanhaftung gewünscht ist.
  • Größere Innenmaße der Platte für größere Wachstumsfläche
  • Standard-SBS-Grundfläche macht sie kompatibel mit Standard-Ausrüstung und automatisierten Systemen
  • Frei von DNase, RNase und menschlicher DNA, zertifiziert als pyrogenfrei, nicht zytotoxisch
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
TC-behandelt: Diese SchalenMore Product Information