Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
85521.460EA
397
EUR
85521.460
85521.320
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 1.95 --> 2.05 mol/l |
Appearance | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin | Max. 2.0 EU/ml |
Filtered through 0.2 μm | Confirmed |