VWR® Schutzhüllen
Lieferant: VWR Collection
129-1210EA 154 EUR
129-1210 129-1215 129-1219 129-1218
VWR® Schutzhüllen
Überzüge
Hergestellt aus einem speziell entwickelten, atmungsaktiven mikroporösen Material überzeugen diese Schutzhüllen durch ihren ausgezeichneten Barriereschutz.
  • Ausgezeichnete Flüssigkeits- und Partikelbarriere
  • Niedrigste Partikelabgabestufe
  • Beständigkeit gegen leichte Chemikalienspritzer und maximale Reißfestigkeit
  • Gummizug entlang des unteren Saums sorgt für eine sichere Passform
  • Sorgsam versäuberte Nähte
VWR® cleanroom protection covers are suitable for GMP/ISO cleanrooms of life science and other critical manufacturing sites. They are customised to fit machines, equipment, and carts in the production area. These covers provide barrier protection against fluids, biologicals, particulates, and light chemical splashes.
Bakterienfiltrationseffizienz: 99,9%
Stufe I gemäß Helmke-Drum-Test
Standards: Die Schutzhüllen unterliegen einer strengen Prüfung und werden in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt, um zu gewährleisten, dass jeder Artikel höchste Qualitätsstandards und die Spezifikation erfüllt.
Von einem unabhängigem Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.