Flubendazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl (5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
101910010
101910050
101910250
ACRO101910010EA
20.5
EUR
ACRO101910010
ACRO101910050
ACRO101910250
Flubendazol
Flubendazole
Formel:
C₁₆H₁₂FN₃O₃ Molecular Weight: 313,29 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00871999 CAS-Nummer: 31430-15-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hr) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |