2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
113440050 113440250 113441000
ACRO113440050EA 53 EUR
ACRO113440050 ACRO113440250 ACRO113441000
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid 97%
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
Formel: C₄Cl₂O₃
Molecular Weight: 166,9500 g/mol
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005520
CAS-Nummer: 1122-17-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm