1,2,4,5-Tetramethylbenzol 97+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 31.6 EUR
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tetramethylbenzol 97+%
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008528
CAS-Nummer: 95-93-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR