5-Hydroxyoxindole 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxyindolin-2-one
153550010
153550050
ACRO153550010EA
74.3
EUR
ACRO153550010
ACRO153550050
5-Hydroxyoxindole 96%
5-Hydroxyoxindole
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,15 g/mol Schmelzpunkt: 266…272 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014566 CAS-Nummer: 3416-18-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
E/E | 95 to 97 % v/v (calculated) |