Cer(IV)sulfat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cerdisulfat
404340250 404341000
ACRO404340250EA 40.3 EUR
ACRO404340250 ACRO404341000
Cer(IV)sulfat 99%
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molecular Weight: 332.24 g/mol
Schmelzpunkt: 195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %