2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 19.7 EUR
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Molecular Weight: 220.31 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (.7 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001601
CAS-Nummer: 719-22-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %