2-Cyclohepten-1-one 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclohept-2-enone
171070010 171070050
ACRO171070010EA 77.6 EUR
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004157
CAS-Nummer: 1121-66-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %