2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
179610100
179610500
ACRO179610100EA
83.6
EUR
ACRO179610100
ACRO179610500
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉NO₃ Siedepunkt: 148…149 °C (2Torr) Schmelzpunkt: 56…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010202 CAS-Nummer: 100-27-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol) |