(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 96.5 EUR
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Siedepunkt: 132 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044349
CAS-Nummer: 2344-70-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %