8-Azahypoxanthine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
202590010 202590050
ACRO202590010EA 156 EUR
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Formel: C₄H₃N₅O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005804
CAS-Nummer: 2683-90-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %