Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
209551000 209558000
209551000.EA 55.8 EUR
209551000. 209558000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167.33 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.9 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable