2,2':6',2''-Terpyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TERPY
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 154 EUR
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridin 96%
2,2':6',2''-Terpyridin
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Siedepunkt: 370 °C
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006213
CAS-Nummer: 1148-79-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %