L(+)-Ribose 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
257910010
257910050
257910250
ACRO257910010EA
33
EUR
ACRO257910010
ACRO257910050
ACRO257910250
L(+)-Ribose 99%
L(+)-Ribose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150,13 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167010 CAS-Nummer: 24259-59-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 92 °C |
Water | ≤0.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥98.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +19° to +21° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O) |