Norethindrone
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Norethisterone
262890010
262890050
ACRO262890010EA
89.4
EUR
ACRO262890010
ACRO262890050
Norethindrone
Norethindrone
Formel:
C₂₀H₂₆O₂ Molecular Weight: 298.426 g/mol Schmelzpunkt: 205…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067596 CAS-Nummer: 68-22-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 208 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 h) |
HPLC | ≥97.5 % |