Methylpentafluorbenzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl Pentafluorobenzoate
312260050
312260250
ACRO312260050EA
46.5
EUR
ACRO312260050
ACRO312260250
Methylpentafluorbenzoat 99%
Methylpentafluorbenzoat
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Molecular Weight: 226.1002 g/mol Siedepunkt: 87…88 °C (20 mmHg) Dichte: 1.53 g/cm³ Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012172 CAS-Nummer: 36629-42-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |