(+)-cis-Diltiazem hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3S)-(+)-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem HCl, (+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S,3S)-5-(2-(Dimethylamino)ethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride
329080010
329080050
329080250
ACRO329080010EA
29.7
EUR
ACRO329080010
ACRO329080050
ACRO329080250
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride 98%
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Formel:
C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl Molecular Weight: 450.98 g/mol Schmelzpunkt: 210…215 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00069252 CAS-Nummer: 33286-22-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +110° to +120° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |