1,13-Tridecandisäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,11-Undecandicarbonsäure, Brassylsäure, Undecan-1,11-dicarbonsäure
369440050 369440250 369441000
ACRO369440050EA 36.9 EUR
ACRO369440050 ACRO369440250 ACRO369441000
1,13-Tridecandisäure
1,13-Tridecandisäure
Formel: C₁₃H₂₄O₄
Molecular Weight: 244.33 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002740
CAS-Nummer: 505-52-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥92 %