Calciumhydroxid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Calciumdihydroxid, Löschkalk
385610050 385610250
ACRO385610050EA 64.4 EUR
ACRO385610050 ACRO385610250
Calciumhydroxid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Molecular Weight: 74.09 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C
Schmelzpunkt: 580 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm